Läs mer
Sharpsguard™ Eco Cyto 5 avfallsbehållare
Produktkod. 17764864
Change view
Kapacitet (metrisk):
3.98 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17764864 3.98 L
1 options
Produktkod. 17764864 Leverantör Sharpsguard™ Leverantörsnummer DD605R
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den nya Sharpsguard™ ekocytobehållare, tillverkade av minst 40 % återvunnen plast som används för att kassera vassa föremål som har kontaminerats med cellgifter eller cytostatika.
  • Sharpsguard™ eco cyto 5 är en idealisk behållare för vassa föremål för allmänt bruk för cytotoxiskt och cytostatiskt avfall, den ger maximal kapacitet på minimal arbetsyta.
  • Denna behållare levereras med bas och lock separat och innehåller en absorberande dyna. Detaljer om hur du låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
  • Den är designad för att passa säkert och säkert på vår POUDS™ räckvidd för fästen.
  • Denna behållare är avsedd för bortskaffande genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriseras enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-08, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-07, 18-02-08.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 3.98 L
Stängningsfärg Lila
Diameter (metrisk) Yttre 176 mm
Färg Gult
Höjd (metrisk) 285 mm
Modell Eco Cyto 5
Kvantitet 1 st
Vikt (metrisk) 338 g