Läs mer
Kolmi Hopen™ Eco Isolation klänningar med ryggsnören
Handla allt Medicom Produkter
Färg:
Green
Gult
Himmelsblå
Vitt
Beskrivning
- Light and breathable
- Collarless model with elasticated cuffs
- Dorsal closure with laces at waistband and collar
- Worn by healthcare workers and visitors over clothing
- Protects patients from risk of external infection
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universal |
| För användning med (applikation) | Dental, Medical |
| Kön | Unisex |
| Antal fickor | None |
| Produkttyp | Isolation Gown |
| Material | Polypropylene |
| Färg | Green |
| Förslutningstyp | Back Ties |
| Disponibel | Single-use |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Visa mer |