Läs mer
Kolmi Hopen™ Eco Isolation klänningar med ryggsnören
Handla allt Medicom Produkter
Färg:
Green
Gult
Himmelsblå
Vitt
Beskrivning
- Lätt och andas
- Kraglös modell med resår i ärmslut
- Ryggstängning med snörning i midjeband och krage
- Bärs av vårdpersonal och besökare över kläder
- Skyddar patienter från risk för yttre infektion
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Universell |
| För användning med (applikation) | Tandvård, Medicin |
| Kön | Unisex |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Produkttyp | Isolering klänning |
| Material | Polypropen |
| Färg | Gult |
| Förslutningstyp | Bakre slipsar |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |