Läs mer
Gilac™ Eco Pedal Bin och lock
Produktkod. 30245713
Change view
Kapacitet (engelska):
60 l
80 l
120 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30245713 80 l
30245708 60 l
30245707 120 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30245713 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G618121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1186.78 SEK
    943.76 SEK / Paket med 1
    Save 243.02 SEK
    20% Av
Beräknad leverans: 28-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En ekonomisk, lätt pedalbehållare som är lätt att flytta tack vare sina hjul. Klassisk och universell med sin rektangulära form och vita färg, den är idealisk för att utrusta ett professionellt kök.
En ekonomisk, lätt pedalbehållare som är lätt att flytta tack vare sina hjul. Klassisk och universell med sin rektangulära form och vita färg, den är idealisk för att utrusta ett professionellt kök.
  • Monterad på plasthjul för enkel förflyttning
  • Rak handtag för enkel hantering
  • För inomhusbruk
  • Ogenomskinliga väggar
  • Vitt lock öppnas med en pedal för att undvika kontaminering
  • Överensstämmer med HACCP-standarder
  • Struktur och hjul tillverkade av HDPE: ett slitstarkt, rostbeständigt material
  • Högt motstånd mot både låga temperaturer (ned till -40 °C) och höga temperaturer (upp till +90 °C)
  • Lätt att rengöra med en vattenstråle
  • Levereras i delar, med monteringsanvisning
  • 100% återvinningsbar
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 80 l
Färg Vitt
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material HDPE
Produkttyp Avfallskärl