Läs mer
Gilac™ Eco Pedal Bin och lock
Kapacitet (engelska):
60 L
80 L
120 L
Beskrivning
En ekonomisk, lätt pedalbehållare som är lätt att flytta tack vare sina hjul. Klassisk och universell med sin rektangulära form och vita färg, den är idealisk för att utrusta ett professionellt kök.
- Monterad på plasthjul för enkel förflyttning
- Rak handtag för enkel hantering
- För inomhusbruk
- Ogenomskinliga väggar
- Vitt lock öppnas med en pedal för att undvika kontaminering
- Överensstämmer med HACCP-standarder
- Struktur och hjul tillverkade av HDPE: ett slitstarkt, rostbeständigt material
- Högt motstånd mot både låga temperaturer (ned till -40 °C) och höga temperaturer (upp till +90 °C)
- Lätt att rengöra med en vattenstråle
- Levereras i delar, med monteringsanvisning
- 100% återvinningsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 60 L |
| Färg | Vitt |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Avfallskärl |