Läs mer
AMPri Eco-Plus Mob-cap
Produktkod. 31741106
Change view
Färg:
Grön
Vitt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
31741106 Vitt
31740986 Grön
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31741106 Leverantör AMPri Leverantörsnummer 04021WM
Beräknad leverans: 21-12-2026
Engångsmössor för hygienisk skyddsutrustning i livsmedelssektorn och renrumsbruk, tillgängliga i vitt och grönt
  • Tillverkare: AMPri
  • Varumärke: Eco-Plus
  • Engångsprodukt
  • Vuxen storlek
  • Specialegenskap(er): latexfri
  • Material: Polypropen
  • Användningsområde: Hygieniska kläder
  • Användningsområde: Laboratorium, medicin, industri
  • Livsmedelssäkerhet: Lämplig för feta, torra och vattniga livsmedel
  • Lämpliga sektorer: Livsmedelsservice, myndigheter och sjukhus
  • Mått: 440 mm x 510 mm (längd x bredd)
Specifikationer
Produkttyp Mob Cap
Storlek Intermediär
Material Polypropen
Färg Vitt
Disponibel För engångsbruk