Läs mer
LevGo™ Eco-smartFunnel™ Engångspappers-labb-tratt, FSC Mix-kredit, mikro
Beskrivning
Miljövänlig engångspapperslaboratorietratten
- Använd med praktiskt taget vilken vätska eller pulver som helst (rekommenderas inte för varma vätskor)
- Används ofta för att samla in sputumprover
- Miljövänlig pappersprodukt som naturligt bryts ner i det vanliga kommunala avfallsflödet
- Tillverkad av FSC™ certifierat, FDA-livsmedelsklassat, lerbelagd tungt kvalitetspapper
- Innovativt ryggstöd möjliggör fri användning av händerna vid gjutning av viskösa vätskor
- Maximal flexibilitet – kapa stammen till önskad öppningsstorlek eller form
- Tryck på ett minimum så stannar tratten på plats
- Tillverkad i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Material | papper |
| Produkttyp | Additions-tratten |
| Material (membran) | papper |