Läs mer
Notrax Eco Stance™ Tuff anti-utmattningsmatta med sorbent
Beskrivning
- Anti-utmattningsmatta designad för kombinerad användning med en sorbent
- Rampar på fyra sidor höjs för att bilda en hållarbricka runt mattan
- Grov ''gripare''-yta förhindrar att sorbenten förskjuts
- Tillverkad av en högkvalitativ nitrilgummiblandning som är resistent mot de flesta industriella oljor och designad för att ge en lång livslängd
- Ej växlande
- Fri från silikon och därför säker för fordonsmålningsanläggningar
- Ergonomisk fördel från 12
- 7 mm tjock arbetsplattform med bubbeldesign och gjutna luftfickor undertill ger flytkraft för grundläggande trötthetsavlastning
- Nitrilgummiblandning, resistent mot de flesta industrioljor
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 157 x 87 cm |
| Färg | Svart |
| Längd (engelska) | 5.2 ft. |
| Längd (metrisk) | 157 cm |
| Material | Nitrilgummi |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 87 cm |