Läs mer
Sharpsguard™ Eko teateravfallsbehållare
Produktkod. 17724864
Change view
Färg:
Gult
Orange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17724864 Orange
17734864 Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17724864 Leverantör Sharpsguard™ Leverantörsnummer DD540OLR
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den nya Sharpsguard™ ekobehållare, tillverkade av minst 40 % återvunnen plast som används för att kassera vassa föremål som inte har förorenats med läkemedel.
  • Sharpsguard™ theater+ är designad för att användas upprätt för att underlätta kassering av långa instrument som häftpistoler och bröstavlopp.
  • Den är idealisk för teatrar, akutmedicinska områden och röntgenavdelningar.
  • Den har en tillfällig stängning för mellan användning och säker permanent stängning för säker transport.
  • Denna behållare levereras med bas och lock separat. Detaljer om hur du låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
  • Den är designad för att passa säkert och säkert in i vår POUDS™ mobilhållare.
  • Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriseras enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Sharpsguard, Eco, Orange, Teater, teater, Avfallscontainer, kassering
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 32 L
Färg Orange
Mått (L x B x H) 307 x 291 x 710 mm
Kvantitet 4/Pk.
Vikt (metrisk) 1729 g