Läs mer
Brannan™ ECO-therm Labtermometer med 3-punkts UKAS-kalibrering
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17883088
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +110 °C
-10 °C till +150 °C
-35 °C till +50 °C
Typ av nedsänkning:
Partiell nedsänkning
Total fördjupning
Produktkod. 17883088
Brand: Brannan™ 46/700/0 + 49/503/0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ECO-therm™ grön sprit laboratorietermometer komplett med kalibreringscertifikat.
  • Labbtermometer
  • Säker fyllning utan kvicksilver
  • De ECO-therm™ termometrar, fyllda med livsmedelssäkra oljor, kvaliteten och upplösningen gör dessa till ett idealiskt substitut för kvicksilvertermometer för allmänt bruk
  • Rullfri gavel
  • Levereras som standard i skyddande individuellt återförslutningsbart teleskoprör
  • Tillverkad i Storbritannien
Specifikationer
Kalibreringspunkter -30 °C, 0 °C, 40 °C
Certifikat och efterlevnad ISO 17025 UKAS
Typ av nedsänkning Partiell nedsänkning
Längd (metrisk) 30.5 cm
Material Glas
Termometerfyllning Grön Ande
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) -31 °F
Min. Temperatur (metrisk) -35 °C
Temperaturområde (engelska) -31 °F till +122 °F
Temperaturområde (metriskt) -35 °C till +50 °C
Noggrannhet ±1,0 °C vid 35 °C
Indelning 1 °C
Nedsänkningslängd 76 mm
Bredd (metrisk) 1.2 cm