Läs mer
Gilac™ Eko avfallskärl och lock
Produktkod. 30245689
Change view
Kapacitet (engelska):
52 l
83 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30245689 83 l
30245685 52 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30245689 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G613641
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.63 SEK
    283.44 SEK / Paket med 1
    Save 78.19 SEK
    21% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Stor gatukorg med skydd mot spill tillverkad av återvunnen polyeten. Mycket robust kärl med 2 handtag för enkel hantering och 4 låskrokar för att säkra locket.
  • Stor gatukorg med skydd mot spill tillverkad av återvunnen polyeten
  • Mycket robust kärl med 2 handtag för enkel hantering och 4 låskrokar för att säkra locket
  • Den är kapslingsbar utan lock och är idealisk som en soptunna utomhus
  • Denna soptunna, tillverkad i Frankrike, är eko-hållbar i design
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 83 l
Färg Svart
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material HDPE
Produkttyp Avfallskärl