Läs mer
Gilac™ Eko avfallskärl och lock
Kapacitet (engelska):
52 l
83 l
Beskrivning
- Stor gatukorg med skydd mot spill tillverkad av återvunnen polyeten
- Mycket robust kärl med 2 handtag för enkel hantering och 4 låskrokar för att säkra locket
- Den är kapslingsbar utan lock och är idealisk som en soptunna utomhus
- Denna soptunna, tillverkad i Frankrike, är eko-hållbar i design
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 52 l |
| Färg | Svart |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Avfallskärl |