Läs mer
Sharpsguard™ Eco Waste Container med nålborttagare
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17714844
Change view
Färg:
Gult
Orange
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17714844 Orange
17724844 Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 17714844 Leverantör Sharpsguard™ Leverantörsnummer DD442NROLR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.00 SEK
    22.01 SEK / Paket med 1
    Save 6.99 SEK
    24% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Den nya Sharpsguard™ ekobehållare, tillverkade av minst 40 % återvunnen plast som används för att kassera vassa föremål som inte har förorenats med läkemedel.
  • Sharpsguard™ eco 0.5 med nålborttagare, är idealisk för sjukvårdspersonal och passar lätt in i en väska eller ett handskfack.
  • Denna behållare levereras redan med locket monterat. Detaljer om hur du låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
  • Under användning bör behållare placeras säkert med bottenplattan 0,5 från vår POUDS™ räckvidd.
  • Förutom en skillnad i färgnyans och ett tillagt ''R'' i slutet av produktkoden, är det ingen skillnad på det säkra och lättanvända sortimentet som du känner till och litar på.
  • Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriseras enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 0.4 L
Färg Orange
Mått (L x B x H) 79 x 45 x 206 mm
Öppningsstorlek (metrisk) 26 x 30 mm
Vikt (metrisk) 88 g
Inkluderar Nålborttagare