Läs mer
Sharpsguard™ Eco Waste Container med nålborttagare
Beskrivning
- Sharpsguard™ eco 0.5 med nålborttagare, är idealisk för sjukvårdspersonal och passar lätt in i en väska eller ett handskfack.
- Denna behållare levereras redan med locket monterat. Detaljer om hur du låser behållaren och håller användarna och innehållet säkert finns på etiketten.
- Under användning bör behållare placeras säkert med bottenplattan 0,5 från vår POUDS™ räckvidd.
- Förutom en skillnad i färgnyans och ett tillagt ''R'' i slutet av produktkoden, är det ingen skillnad på det säkra och lättanvända sortimentet som du känner till och litar på.
- Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriseras enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-02-01, 18-02-02.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 0.4 L |
| Färg | Gult |
| Mått (L x B x H) | 79 x 45 x 206 mm |
| Öppningsstorlek (metrisk) | 26 x 30 mm |
| Kvantitet | 1 st |
| Vikt (metrisk) | 88 g |
| Inkluderar | Nålborttagare |