Läs mer
Uvex™ Eco labbkappa i 100 % bomull för kvinnor, normal passform
Produktkod. 15318752 Handla allt Uvex Produkter
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
15318752 6X-stor -
15328742 X-Small -
15338742 Liten -
15348742 Intermediär -
15358742 Betydande Varje
15368742 X-large -
15378742 2X-large -
15388742 3X-large -
15398742 4X-stor -
15308752 5X-stor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 15318752 Leverantör Uvex™ Leverantörsnummer 8150910
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 12-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Labbrock för kvinnor, idealisk för det dagliga arbetet och lämplig för industriell tvätt. Har en lätt skräddarsydd passform och flera fickor för bekväm förvaring.
  • Idealisk för det dagliga arbetet och lämplig för industriell tvätt
  • Patchfickor på sidorna med vänster bröstficka för bekväm förvaring
  • Normal passform med förformade sömmar
  • Justerbara muddar
  • Dold frontpanel
  • Lapelkrage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek 6X-stor
Kön Kvinnors
Material Bomull
Färg Vitt
Förslutningstyp Snaps
Manschettstil Dubbfast
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Stil Regelbunden
Antal fickor 3
Krage typ Slag
Ärmstil Fullängd
Storlek (engelska) Bröst 54 tum.
Storlek (metrisk) bröst 137.2 cm
Längd (metrisk) 105 cm