Läs mer
Uvex™ Eco labbkappa i 100 % bomull för kvinnor, normal passform
Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Idealisk för det dagliga arbetet och lämplig för industriell tvätt
- Patchfickor på sidorna med vänster bröstficka för bekväm förvaring
- Normal passform med förformade sömmar
- Justerbara muddar
- Dold frontpanel
- Lapelkrage
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Labbrock för allmänt bruk |
| Storlek | Betydande |
| Kön | Kvinnors |
| Material | Bomull |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Snaps |
| Manschettstil | Dubbfast |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Hold (Håll) |
| Visa mer |