Description
- Idealisk för det dagliga arbetet och lämplig för industriell tvätt
- Patchfickor på sidorna med vänster bröstficka för bekväm förvaring
- Normal passform med förformade sömmar
- Justerbara muddar
- Dold frontpanel
- Lapelkrage
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Allmän labbrock |
| Storlek | X-large |
| Kön | Kvinnors |
| Material | Bomull |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Snaps |
| Manschettstil | Regelfastsatt |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Hold (Håll) |
| Show More |