Läs mer
Uvex™ Eco labbkappa i 100 % bomull för kvinnor, normal passform
Produktkod. 15388742 Handla allt Uvex Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
5X-stor
6X-stor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15388742
Brand: Uvex™ 8150907
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Labbrock för kvinnor, idealisk för det dagliga arbetet och lämplig för industriell tvätt. Har en lätt skräddarsydd passform och flera fickor för bekväm förvaring.
  • Idealisk för det dagliga arbetet och lämplig för industriell tvätt
  • Patchfickor på sidorna med vänster bröstficka för bekväm förvaring
  • Normal passform med förformade sömmar
  • Justerbara muddar
  • Dold frontpanel
  • Lapelkrage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek 3X-large
Kön Kvinnors
Material Bomull
Färg Vitt
Förslutningstyp Snaps
Manschettstil Dubbfast
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Stil Regelbunden
Antal fickor 3
Krage typ Slag
Ärmstil Fullängd
Storlek (engelska) Bröst 48 tum
Storlek (metrisk) bröst 121.9 cm
Längd (metrisk) 105 cm