Läs mer
Sharpsguard™ Eco Yellow Ingen etikett avfallsbehållare
Produktkod. 17704854
Change view
Kapacitet (metrisk):
5.8 L
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17704854 5.8 L
1 options
Produktkod. 17704854
Brand: Sharpsguard™ DD473YLRNOLABEL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den nya Sharpsguard™ eco yellow 7 Ingen etikettbehållare, tillverkad av minst 40 % återvunnen plast som används för att kassera vassa föremål som är förorenade med läkemedel, men inte cellgifter.
  • Sharpsguard™ eco yellow 7 No Label är en multifunktionsbehållare med ett robust hinkhandtag för enkel transport.
  • Den är designad för att passa säkert och säkert på vår POUDS™ räckvidd för fästen.
  • Denna behållare är avsedd för kassering genom förbränning eller annan auktoriserad process och är utformad för transport av avfall som kategoriserats enligt EWC-koder: 18-01-01, 18-01-03, 18-01-09, 18-02-01, 18-02-02, 18-02-08.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5.8 L
Beskrivning Behållare utan etikett
Diameter (metrisk) Yttre 248 mm
Färg Gult
Höjd (metrisk) 207 mm
Vikt (metrisk) 447 g
För användning med (applikation) Avfallshantering genom förbränning