Läs mer
Novus Biologicals™ Eco1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18667591 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18667591 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18667591 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00114799T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori DNA Repair, Lipid and Metabolism
Mål Eco1
Synonym CTF7 homolog 1, EC 2.3.1.-, ECO1 homolog 1, EFO1CTF, EFO1p, ESO1 homolog 1, ESO1A930014I12Rik, Establishment factor-like protein 1, Establishment of cohesion 1 homolog 1, establishment of cohesion 1 homolog 1 (S. cerevisiae), hEFO1, KIAA1911ECO1, MGC105022, N-acetyltransferase ESCO1
Gensymbol ESCO1