Läs mer
Velp Scientifica™ ECO16 termoaktor för COD-analys
Produktkod. 11761953 Handla allt Velp Produkter
Räckvidd:
Timern kan ställas in från 1 till 199 minuter eller kontinuerligt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11761953
Brand: Velp Scientifica™ F10100126
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Velp Scientifica™ ECO16 Thermoreactor för COD-analys med inställbar temperatur (upp till °165 C) och drifttid (upp till 999 minuter).
  • Elektronisk temperaturkontroll
  • Temperaturreglering från rumstemperatur till 165 °C
  • Analystiden kan ställas in från 1 till 999 minuter eller kontinuerligt
  • Bearbetar upp till 14 xØ 16 mm ml provrör
  • Plus 2 xØ 22 mm provrör samtidigt
  • LCD-displayen visar temperaturen och återstående tid
  • COD-analys på bara 30 minuter vid 160 °C
  • Rör med 16 mm diameter minimerar reagensförbrukningen
  • Automatisk avstängning vid körslut
  • Akustiska signaler, t.ex. vid avstängning
  • Stänkskydd skyddar användaren
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, CB-certifikat, cNEMKOus
För användning med (applikation) Kemisk syrebehovsanalys
Antal tester 16
Räckvidd Timern kan ställas in från 1 till 199 minuter eller kontinuerligt
Testmetod TORSK
Typ 230 V / 50-60 Hz