Läs mer
Fisherbrand™ ECO 25 Thermoreactor för COD-analys
Produktkod. 11751304 Handla allt Fisherbrand Produkter
Räckvidd:
70° , 100° , 120° , 150° och 160 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11751304
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Gör det möjligt för användaren att bestämma parametrar som COD, kvävehaltiga och fosforhaltiga föreningar. Fisherbrand™ ECO 25 Thermoreactor för COD-analys möjliggör beredning av prover genom våtrötning för bestämning av metalliska och icke-metalliska grundämnen i organiska och oorganiska material.
  • COD analyserad på bara 30 minuter
  • Akustisk signal och automatisk avstängning i slutet av varje cykel
  • Fem valbara arbetstemperaturer: (70° , 100° , 120° , 150° och 160 °C)
  • Provrörsskydd, värmeblocksskydd och säkerhetstermostat för att öka säkerheten och tillförlitligheten
Specifikationer
Beskrivning Termoaktör
Räckvidd 70° , 100° , 120° , 150° och 160 °C