Läs mer
Thermo Scientific™ Eco32I (EcoRV) (10 U/μ L)
Produktkod. 10369529 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
2000 U
4 000 enheter
5 x 2 000 enheter
Förpackningsstorlek:
2000 enheter
4000 enheter
Paket med 5
Produktkod. 10369529
Brand: Thermo Scientific™ ER0301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Restriktionsenzymet Eco32I (EcoRV) känner igen GAT^ATC-ställen och skär bäst vid 37 °C i R-buffert (isoschizomerer: EcoRV).
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
  • Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
  • Bekvämt färgkodat Five Buffer System
  • Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
  • BSA förblandat i reaktionsbuffertar
  • Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
  • Molekylär kloning
  • Kartläggning av restriktioner
  • Genotypsbestämning
  • Southern Blot
  • Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
  • SNP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 10 U/μ L
Inkubatortemperatur 37 °C
Kvantitet 2000 U
Produkttyp Eco32I (EcoRV)