Läs mer
Thermo Scientific™ Eco32I (EcoRV) (10 U/μ L)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Konventionella restriktionsendonukleaser är en stor samling av högkvalitativa restriktionsenzymer, optimerade för att fungera i en av buffertarna i Five Buffer System. Dessutom tillhandahålls den universella Tango-bufferten för bekvämlighet vid dubbelrötning. Alla enzymer uppvisar 100 % aktivitet i de rekommenderade buffert- och reaktionsförhållandena. För att säkerställa konsekvent prestanda, Thermo Scientific restriktionsenzymreaktionsbuffertar innehåller förblandad BSA, vilket förbättrar stabiliteten hos många enzymer och binder föroreningar som kan finnas i DNA-beredningar.
Höjdpunkter
- Överlägsen kvalitet– sträng kvalitetskontroll och branschledande tillverkningsprocess
- Bekvämt färgkodat Five Buffer System
- Inkluderar universell tangobuffert för dubbelsmältning
- BSA förblandat i reaktionsbuffertar
- Brett urval av restriktionsendonukleasspecificiteter
Användningsområden
- Molekylär kloning
- Kartläggning av restriktioner
- Genotypsbestämning
- Southern Blot
- Restriktionsfragmentlängdspolymorfism (RFLP)
- SNP
Specifikationer
Specifikationer
| Koncentration | 10 U/μ L |
| Metyleringskänslighet | Inte Dam-metyleringskänslig, Ej Dcm-metyleringskänslig, Ej CpG-metyleringskänslig |
| Enzym | Eco32I (EcoRV) |
| Kompatibel buffert | 10X buffert R |
| Känslig för värmeinaktivering | Ja |
| Optimal reaktionstemperatur | 37 °C |
| Typ IIS RE | Nej |
| Kvantitet | 5 x 2 000 enheter |
| Produkttyp | Restriktionsenzym |
| Forskningskategori | Traditionell kloning |