Läs mer
Velp Scientifica™ ECO 8 termoaktorer för COD-analys
Produktkod. 15389464 Handla allt Velp Produkter
Längd (metrisk):
135 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15389464
Brand: Velp Scientifica™ F101A0127
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Velp Scientifica™ ECO 8 Thermoreactors for COD Analysis möjliggör beredning av prover för bestämning av metalliska och icke-metalliska grundämnen i organiska och oorganiska material såsom mineraler, legeringar, djurfoder, jordar, sediment och organiska vävnader.
  • Temperaturen går upp till 160 °C
  • COD analyserad på bara 30 minuter
  • Fem arbetstemperaturer valbara
  • Provrörsskydd, värmeblocksskydd och säkerhetstermostat för att öka säkerheten och tillförlitligheten
  • Kan bearbeta 8 prover inØ 16 mm provrör plus ett prov iØ 22 mm
Specifikationer
För användning med (applikation) COD-analys
Räckvidd Temperaturinställningar på 70° , 100° , 120° , 150° och 160 °C
Längd (metrisk) 135 mm