Läs mer
MMM Medcenter™ ECOCELL™ Laboratory Drying Ovens with Natural Air Convection
Mått (D x B x H) Inredning:
540 x 540 x 1410 mm
540 x 940 x 1410 mm
Kapacitet (metrisk):
404 L
707 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Working temperature: 5°C above ambient temperature up to 250°C/300°C
- Stainless steel interior
- 3 adjustable programs
- RS 232 – interface for printer or PC-communication
- Delayed heating start and stop function
- Acoustic and visual alarm in error state
- Time range 99 hours 59 minutes
- Digital safety thermostat
- Manual control of the air exhaust flap
- Programme cycles
Certifikat
CE Marked
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE |
| Kapacitet (metrisk) | 404 L |
| Temperatur (metrisk) | 250°C |
| Typ | Drying Oven |
| Visa | LED |
| Max. Hyllbelastning | 100 kg |
| Antal hyllor | 19 (Maximum), 2 (Supplied) |
| Mått (D x B x H) Inredning | 540 x 540 x 1410 mm |
| Bredd (metrisk) | 760 mm |
| Höjd (metrisk) | 1910 mm |
| Visa mer |