Läs mer
Velp Scientific ECODryBlock / Dry Block-värmare - COD-analys 24 positioner
Produktkod. 31703689 Handla allt Velp Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
5 °C till 165 °C
Produktkod. Temperaturområde (metriskt)
31703689 5 °C till 165 °C
1 options
Produktkod. 31703689 Leverantör Velp Scientific Leverantörsnummer SB101A0700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9346.71 SEK
    8817.95 SEK / Paket med 1
    Save 528.76 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Modulär, digital och precis torrblocksvärmare designad för provberedning, inkubation och COD-analys.
Velp Scientifica ECODryBlock är en modern, mångsidig torrblocksvärmare designad för exakt temperaturkontroll och flexibla laboratoriearbetsflöden.
Nyckelfunktioner
  • Modernt, intuitivt gränssnitt med 18 cm. ControlPad med kapacitiv pekskärm och hållbar, kemikalieresistent glasyta.
  • Flexibel konfiguration: en ControlPad kan hantera upp till två värmemoduler, där varje modul rymmer upp till två aluminiumblock (95 x 76 x 51 mm).
  • Oberoende kontroll av temperatur (upp till 165 °C) och timers för varje modul.
  • Brett urval av utbytbara aluminiumblock lämpliga för olika ampuller, rör och cuvetter.
  • Valfritt transparent lock skapar en varm luftmantel, minimerar värmeförlust och säkerställer en jämn temperaturfördelning.
  • Externa Pt100- och Pt1000-prober möjliggör exakt temperaturövervakning och styrning direkt i blocket eller provbehållaren.
Användningsområden
  • Kemisk syreefterfrågan (COD) i vattenprover.
  • DNA/RNA-extraktion och rening
  • Enzymatiska reaktioner
  • Aktivering av cellkulturer
  • DNA- och proteindenaturering
  • Förberedelse av tester och kliniska tester
  • Smält- och kokpunktsbestämning
  • Kulturmedietester
  • Andra analytiska protokoll
Tillbehör ingår
  • Transparent lock för ECODryBlock
  • COD-W24-D160-A-block
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, UKCA
Controllertyp ControlPad
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Temperaturområde (metriskt) 5 °C till 165 °C
Typ Torrblockvärmare
Visa Digital
Inkluderar Transparent lock för ECODryBlock, COD-W24-D160-A Block
Temperaturnoggrannhet 0,5 °C
Temperaturstabilitet ±0,5 °C vid 165 °C
Temperaturenhetlighet ±0,5 °C vid 165 °C
Timer 1 min. till 99 timmar. 59 min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 228 x 350 x 92.5 mm
Vikt (engelska) 4.6 lb.
Vikt (metrisk) 2.1 kg
Spänning 115/230 V