Läs mer
Ecoflex™ Vacuum System
Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Flödeshastighet:
138 L/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Suction-side separator with 500mL round-bottomed flask
- Pressure-side insulated intensive cooler with 500mL round-bottom flask with safety valve
- Vacuum control box with sensor and venting valve
- One controller regulated connection
- Suction connection DN8 for hose inside diameter 8mm
Specifikationer
Specifikationer
| Motorhastighet | 9.1 m³/hr. |
| Djup (metriskt) | 310 mm |
| Modell | LVS 1210 T ef |
| Vikt (metrisk) | 37.1 kg |
| Flödeshastighet | 138 L/min. |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Total höjd (metrisk) | 445 mm |
| Total bredd (metrisk) | 540 mm |
| Maximalt tryck | <2 mbar |
| Spänning | 230 V |