Läs mer
Ecolite(+) LC-vätska, MP Biomedicals
Produktkod. 15742252 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 gal.
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
15.14 L
3.79 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15742252 1 gal. 3.79 L
15752252 4 x 1 gal. 15.14 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15742252 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0188247501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3880.00 SEK
    3692.24 SEK / 3.79 L
    Save 187.76 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Flytande scintillationscocktails; Ecolite(+); MP Biomedicinsk; Biologiskt nedbrytbar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Liquid Scintillation Cocktails
Kvantitet 1 gal.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ecolite
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: phenylxylylethane, nonylphenol