Läs mer
EcoLume LC vätska, MP Biomedicals
Produktkod. 15722252 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 gal.
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
15.14 L
3.79 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15722252 1 gal. 3.79 L
15732252 4 x 1 gal. 15.14 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15722252 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0188247001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3830.00 SEK
    3645.51 SEK / 3.79 L
    Save 184.49 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flytande scintillationscocktails; EcoLume; MP Biomedicinsk; Biologiskt nedbrytbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Liquid Scintillation Cocktails
Kvantitet 1 gal.
compliance-icons
Produktbeteckning
  • EcoLume Liquid Scintillation Fluid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethoxylated nonylphenol, phenylxylyethane-PXE