Läs mer
EcoLume LC vätska, MP Biomedicals
Produktkod. 15732252 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 gal.
4 x 1 gal.
Förpackningsstorlek:
15.14 L
3.79 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15732252 4 x 1 gal. 15.14 L
15722252 1 gal. 3.79 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15732252 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0188247004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9825.00 SEK
    9359.14 SEK / 15.14 L
    Save 465.86 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Flytande scintillationscocktails; EcoLume; MP Biomedicinsk; Biologiskt nedbrytbar
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Liquid Scintillation Cocktails
Kvantitet 4 x 1 gal.