Läs mer
Econazole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15550584 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15550584 25 g 25g
15540584 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15550584 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 458630250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27220-47-9
Molekylformel C18H15Cl3N2O
Molekylvikt (g/mol) 381.68
MDL-nummer MFCD00800993,MFCD00058160 (.HNO3)
InChI-nyckel LEZWWPYKPKIXLL-UHFFFAOYNA-N
Synonym econazole, ecostatin, econazolum, pevaryl, gyno-pevaryl, econazol, palavale, spectazole, +--econazole, ecostatin cream
PubChem CID 3198
ChEBI CHEBI:82873
IUPAC-namn 1-[2-[(4-klorfenyl)metoxi]-2-(2,4-diklorfenyl)etyl]imidazol
LEDER ClC1=CC=C(COC(CN2C=CN=C2)C2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Econazole
Smältpunkt 91,0 °C till 94,0 °C
Förlust vid torkning 0,5% max. (1 g, 60 °C, 4 h)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (HPLC)
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten. Andra lösligheter: löslig i het metanol, lätt löslig i etanol, olöslig i eter
Formel vikt 381.68
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Econazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.