Läs mer
Ekonazolnitrat
Produktkod. 15485439
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485439 25 g 25g
15475439 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15485439 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63173.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 24169-02-6 | C18H16Cl3N3O4 | 444,693 g/mol
Econazolnitrat är ett svampdödande läkemedel som ofta används som kräm för att behandla hudinfektioner som tinea, ringorm och fotsvamp, samt personlig vård, kosmetiska och farmaceutiska tillämpningar. Det används för studier av processer som upptag av trombocytserotonin, biosyntes av prostanoider, EDHF-medierad avslappning och Ca2+-transportvägar i thymiska lymfocyter.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24169-02-6
Molekylformel C18H16Cl3N3O4
Molekylvikt (g/mol) 444.693
MDL-nummer MFCD00058160
InChI-nyckel DDXORDQKGIZAME-UHFFFAOYSA-N
Synonym econazole nitrate, ifenec, epi-pevaryl, gyno-pevaryl, econazole nitrate salt, pevaryl, +--econazole nitrate, spectazole, econazolum nitrate, gyno-pevaryl 150
PubChem CID 68589
IUPAC-namn 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole;nitric acid
LEDER C1=CC(=CC=C1COC(CN2C=CN=C2)C3=C(C=C(C=C3)Cl)Cl)Cl.[N+](=O)(O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Econazole nitrate
Smältpunkt 158 °C till 163 °C
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Löslig vid 0,4 mg/ml i DMSO. Sparsamt löslig i vatten.
Formel vikt 444.7
Fysisk form Pulver
RUO– Endast forskningsanvändning