Läs mer
Econazol Nitrat, TRC
Produktkod. 30387559
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30387559 1 g
1 options
Produktkod. 30387559 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE3260001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Econazole Nitrate
CAS 24169-02-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18 H15 Cl3 N2 O . H N O3
Kvantitet 1 g
Synonym Econazole Nitrate, 1-[(2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate, Miconazole Nitrate Imp. B (EP) as Nitrate, (±)-1-[2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole mononitrate, 1-[2,4-Dichloro-β-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]imidazole mononitrate, (±)-Econazole nitrate, 1-[2-(4-Chlorobenzyloxy)-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole nitrate, Econazole nitrate, Ecostatin, Epi-Pevaryl, Gyno-Pevaril, Gynoryl, Ifenec, Micofugal, Micogin, NSC 243115, Palavale, Pargin, Pevaryl, R 14827, SQ 13050, Spectazole
InChI formel InChI=1S/C18H15Cl3N2O.HNO3/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21;2-1(3)4/h1-9,12,18H,10-11H2;(H,2,3,4)
LEDER O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1
IUPAC-namn 1-[2-[(4-klorofenyl)metoxi]-2-(2,4-diklorfenyl)etyl]imidazol; Salpetersyra
Molekylvikt (g/mol) 444.7
Formel vikt 443.0206