Learn More
Econazol, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Econazole |
| CAS | 27220-47-9 |
| Molekylformel | C18 H15 Cl3 N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Econazole, 1-[(2RS)-2-[(4-Chlorobenzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole, 1H-Imidazole, 1-[2-[(4-chlorophenyl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, Imidazole, 1-[2,4-dichloro-β-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]- (8CI), (±)-Econazole, 1-[2,4-Dichloro-β-[(p-chlorobenzyl)oxy]phenethyl]imidazole, Econazole, NSC 187789 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15Cl3N2O/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21/h1-9,12,18H,10-11H2 |
| LEDER | Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[2-[(4-klorofenyl)metoxi]-2-(2,4-diklorfenyl)etyl]imidazol |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.68 |
| Formel vikt | 380.025 |