Läs mer
Micronova™ Econo CurtainCleaner™ Bestrålat verktyg och skydd
BIOPHARMA
Produktkod. 15506180 Handla allt Micronova Produkter
Change view
Material:
Slätstickad polyester, Polyester, Polyester
Texturerad polyester, Polyester, Polyester
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15506180 Texturerad polyester, Polyester, Polyester Paket med 12
15516180 Slätstickad polyester, Polyester, Polyester Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15506180 Leverantör Micronova™ Leverantörsnummer ECC1114IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4535.00 SEK
    4436.73 SEK / Paket med 12
    Save 98.27 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Denna adapter för gardinrengöring i rostfritt stål fungerar med ett urval av glidöverdrag för att tillhandahålla en enkel metod att desinficera gardiner för renrumsremsor genom att klämma fast toppen av remsan och glida ner, vilket effektivt rengör båda sidorna samtidigt. Adaptern ansluts till något av SSU-seriens handtag.
De Micronova Econo CurtainCleaner™ Verktyget har dubbla 14-tums stångklämmor som greppar gardinen vid dess översta anslutning och glider ner för att applicera eller skrapa ut rengöringsmedlet på båda sidor av gardinen på en gång. Överdragen finns i antingen slät eller strukturerad polyester, med ett lager av skum som håller desinfektionsmedel och underlättar vridning.
  • Enkelt klämverktyg för rengöring av vinylbandsgardiner
  • Elektropolerad rostfri adapter med dubbla 14-tums stångklämmor
  • Rengör båda sidorna av bandgardinen samtidigt
  • Överdrag tillgängliga i ett urval av tyger för specialiserad rengöring:
    • NovaPoly —100 % slätstickad polyester ger utmärkt spridning av desinfektionsmedel
    • PolySorb— 100 % texturerad polyester för att ta bort rester och dispergera desinfektionsmedel
  • Designad för rena och kontrollerade miljöer
  • Adaptern ansluts till SSU-seriens handtag för utökad räckvidd
  • Gammabestrålade höljen finns tillgängliga för aseptiska områden
  • Tål alkohol och starka desinfektionsmedel
  • Tvättbar för återanvändning
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Mått 35,6 x 5,1 cm (14 x 2 tum)
Produkttyp Bestrålat moppskydd med platt huvud
Längd (engelska) 14 tum
Sterilitet Sterila
Längd (metrisk) 35.6 cm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 5.1 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Motståndskraftig mot Kemikalier
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Rengöring och sanering Renrumsgardiner
Färgkodad Nej
Material Texturerad polyester, Polyester, Polyester