Läs mer
Ansell™ Econohands™ 87-190-serien Gul naturgummi latex extra tunna handskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
7
8
9
10
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Speciellt behandlad för att minska risken för allergiska reaktioner.
- Tjocklek på 0,35 mm, ger enastående känslighet.
- Utmärkt pris/kvalitetsförhållande.
Specifikationer
Specifikationer
| Material på baksidan | Gummi latex |
| Manschettmaterial | Naturgummi latex |
| Användningsområden | Industrial |
| Beläggningsmaterial | Naturgummi latex |
| Färg | Yellow |
| Latexfri | Nej |
| Material | Rubber Latex |
| Palmtjocklek (engelska) | 0.0138 in. |
| Handflatans tjocklek (metrisk) | 0.35 mm |
| Produkttyp | Extra tunna handskar |
| Visa mer |