Beställningsinfo
TemperatureMetric Range
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 0 till 24 VDC |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 40 °C |
| Motortyp | PM borste, TENV |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | 4 °C |
| Total höjd (metrisk) | 7.6 cm |
| Total längd (metrisk) | 10.1 cm |
| Total bredd (metrisk) | 7.6 cm |
| Hastighet | 150 till 4000 varv per minut |