Läs mer
Jenway™ Ekonomisk Flamfotometer
Produktkod. 12461250
Change view
Typ:
Ekonomisk flamfotometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
12461250 Ekonomisk flamfotometer Varje
1 options
Produktkod. 12461250 Leverantör Jenway™ Leverantörsnummer 8305502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53935.00 SEK
    48872.71 SEK / Paket med 1
    Save 5062.29 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ekonomisk Flame Photometer har en automatisk gasavstängning som garanterar förarens säkerhet.
  • Enheten levereras med Na + , K + , Li + , Ca + och Ba + filter
Specifikationer
Spänning 115 V
Frekvens 50/60 Hz
Typ Ekonomisk flamfotometer