Beskrivning
- Möta ISO Standard 6706.
- Kalibrerad för att innehålla för mätning av slutliga volymer.
- Gjutna graderingar för hållbarhet.
- Polypropenkonstruktion ger mycket god kemikaliebeständighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Material | Polypropen |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6706 |
| Kalibrering | Att innehålla |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Rund |
| Bastyp | Hexagonal |
| Typ | Graderad cylinder |