Läs mer
Cole Parmer™ Ekonomisk graduerad polypropencylinder
Produktkod. 15787968 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Förpackningsstorlek:
Varje
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
100 mL
Produktkod. 15787968
Brand: Cole Parmer™ 0613772
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cylindrar av polypropen (PP) erbjuder mycket god kemisk beständighet.
  • Möta ISO Standard 6706.
  • Kalibrerad för att innehålla för mätning av slutliga volymer.
  • Gjutna graderingar för hållbarhet.
  • Polypropenkonstruktion ger mycket god kemikaliebeständighet.
Specifikationer
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad ISO Standard 6706