Läs mer
Cole Parmer™ Ekonomisk graduerad polypropencylinder
Produktkod. 15797968 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
50 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15797968 50 mL Varje
15777968 10 mL Varje
15787968 - Varje
15707978 100 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15797968 Leverantör Cole Parmer™ Leverantörsnummer 0613774
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00 SEK
    249.36 SEK / Paket med 1
    Save 17.64 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Cylindrar av polypropen (PP) erbjuder mycket god kemisk beständighet.
  • Möta ISO Standard 6706.
  • Kalibrerad för att innehålla för mätning av slutliga volymer.
  • Gjutna graderingar för hållbarhet.
  • Polypropenkonstruktion ger mycket god kemikaliebeständighet.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
Certifikat och efterlevnad ISO 6706
Kalibrering Att innehålla
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund
Bastyp Hexagonal
Produkttyp Graderad cylinder