Läs mer
Fisherbrand™ Mekanisk bänkdisk
Produktkod. 11334095 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Beskrivning:
6-nyckelräknare
9-nyckelsräknare
Längd (metrisk):
250 mm
320 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11334095 6-nyckelräknare 250 mm Varje
11344095 9-nyckelsräknare 320 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11334095
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tryck ned knapparna i lämplig blodkroppskategori för att hålla reda på antalet. Mekanisk bänkräknare är en ekonomisk lösning för att räkna blodkroppar, bakteriekolonier och andra typer av upprepad räkning.
  • Varje nyckel spelar in upp till 999
  • Totalt fönster håller reda på det totala antalet slag som gjorts på alla andra tangenter
  • Klockan ringer när totalt når 100 blodcellsnyckeletiketter
    • HS5360A:
      • Baso., Eosin., Mono., Lymf., Poly., och Total,
      • Mått 250 x 76 x 56 mm
    • HS5360B:
      • Baso, Eosin., Myelo., Juven., Stab., Seg., Lymf., Mono. och Total,
      • Mått 320 x 76 x 56 mm
Specifikationer
Produkttyp Mekanisk räknare
Visningstyp Mekanisk
Beskrivning 6-nyckelräknare
Modell HS5360A
Kvantitet 1 st
Höjd (engelska) 2,2 tum
Höjd (metrisk) 56 mm
Längd (engelska) 9,8 tum
Längd (metrisk) 250 mm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76 mm
Inkluderar Etiketter: Baso., Eosin., Mono., Lymf., Poly., och Total