Läs mer
Thermo Scientific™ Ekonomicertifierade VOA-flaskor av glas med 0,125 tum. Septa
Produktkod. 16361668
Change view
Färg:
Bärnsten
Produktkod. Färg
16361668 Bärnsten
1 options
Produktkod. 16361668 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer GVB100A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1955.00 SEK
    1689.98 SEK / Paket med 100
    Save 265.02 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Designade för insamling av vattenprover för analys av flyktiga organiska ämnen, dessa certifierade glasflaskor finns tillgängliga i standardstorleken 40 ml och har alla nödvändigheter och inget av krusidullerna.
Septa-flaskor med alla nödvändigheter och inget av krusidullerna. Thermo Scientific™ Ekonomicertifierade VOA-flaskor med 0,125 tum. Septa är designade för vattenprovtagning för flyktig organisk analys (VOA). Du får våra standardflaskor med 40 ml VOA, bearbetade och certifierade för att möta EPA-prestandabaserade specifikationer för flyktig organisk analys. Analysintyg ingår i varje fall. Inga streckkoder eller andra tillägg; håller kostnaderna låga samtidigt som behovet av att tvätta och certifiera flaskor elimineras internt.
Funktioner
  • Genomskinlig flaska designad för insamling av vattenprov för flyktig organisk analys (VOA)
  • Flaskans axellutning optimerad för att förhindra att luftbubblor fastnar
  • Klara eller bärnstensfärgade flaskor; bärnsten rekommenderas för ljuskänsliga analyter
  • Finns i standardstorleken 40 ml
  • Vit polypropenlock med öppen topp och standard 0,125 tum tjockt PTFE-fodrat silikonseptum
  • Septum permanent bunden till locket för en säker tätning
  • Direkt kompatibel med automatisering
  • Förslutningar monterade på flaskor
  • Bulkpackad 100/cs
Inkluderar: Ekonomi
Certifierade flaskor:
  • Certifierad för att möta eller överträffa EPA prestandabaserade standarder för flyktiga organiska analyser
  • Analyscertifikat (CofA) ingår i ärendet
  • Spånskiva avdelarförpackning för att dämpa och skydda flaskor under transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning EP 40mL Vial bärnsten 0,125 tum bunden septum certifierad bulk inga streckkoder
Diameter (engelska) Yttre 1,1 tum
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 28 mm
Material Glas (typ 1)
Volym (metrisk) 40 mL
Septum PTFE-fodrad silikon
Höjd (engelska) 3,75 tum
Nivå Certifierad
nr per ärende 100
Ersättningsförslutning NA
Volym (engelska) 1 oz.
Volym (metrisk) Totalt 40 mL
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Septa Cap (bondad)
Kvantitet 100 Cs.
Tjocklek (metrisk) 3.17 mm
Stängningsstorlek 24-414
För användning med (utrustning) Flyktig organisk analys
Certifikat och efterlevnad Certifierade och processade ampuller uppfyller eller överträffar EPA:s prestandabaserade standarder för flyktig organisk analys; Tillverkat under ett certifierat ISO kvalitetsledningssystem.
Höjd (metrisk) 95 mm
Produkttyp Flaska