Läs mer
Carbolite™ Economy Chamber Furnace
Produktkod. 12029862
Change view
Analystid:
Uppvärmningstid: 43 min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Analystid Förpackningsstorlek
12029862 Uppvärmningstid: 43 min Varje
1 options
Produktkod. 12029862 Leverantör Carbolite™ Leverantörsnummer ELF1114230SN+&02301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32090.00 SEK
    28824.06 SEK / Paket med 1
    Save 3265.94 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Designed for light duty and general use up to 1100°C.
  • Maximum operating temperature 1100°C
  • Carbolite Gero 301 controller with single ramp to set point and process timer
  • Drop down door with air gap to minimize external temperature
  • Delayed start/process timer function as standard
  • Foams vacuum, low thermal mass insulation
  • Hard ceramic hearth fitted as standard
  • Ventilated via top mounted ceramic chimney
Specifikationer
Analystid Uppvärmningstid: 43 min
Temperatur (metrisk) 1100 °C
Typ Thermocouple Type: K
Energiförbrukning 2600 w
Mått (L x B x H) Exteriör W x H: 450 x 630 mm
Djup (metriskt) 520 mm
Vikt (metrisk) 31 kg
Wattal 1300 w holding