Läs mer
Fisherbrand™ 100 - Digital värmecirkulationsomrörare för allmänna ändamål med rostfritt stålbad
Produktkod. 17215566 Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 l
12 l
18 l
26 l
38 l
Mått (L x B x H):
330 x 180 x 395 mm
360 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 395 mm
540 x 330 x 405 mm
730 x 333 x 450 mm
Temperaturområde:
Omgivningstemperatur +5 °C till 100 °C
Omgivningstemperatur 15 °C till 100 °C
Omgivningstemperatur 5 °C till 100 °C
Produktkod. 17215566
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Digital uppvärmd cirkulator för allmänt bruk och rostfri tank för enkla applikationer som kräver noggrann temperaturkontroll.
Innehåller intelligent kontroll Optimisation TM (ICO) för adaptiv intelligent PID-temperaturkontroll.
  • Stabilitet:± 0,05 °C
  • Tydlig, ljusstark 4-siffrig LED-display
  • Enkelt, intuitivt användargränssnitt med ratt och två funktionsknappar
  • Modell tillgänglig med eller utan T-klämma
  • Lågvätskedetektering (flottöromkopplare)
  • Fast övertemperatur
  • 2-punkts användarkalibrering
  • Visuellt larm
  • Tillbehör inklusive lock, ställ och nedsänkningskylare säljs separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 1,3 gal.
Kapacitet (metrisk) 5 l
Kondensor typ Luftkyld
Flödeshastighet 0 till 13 l/min.
Temperaturområde Omgivningstemperatur 15 °C till 100 °C
Typ Värmecirkulator med öppet bad
Extern cirkulation Nej
Inkluderar 5 L tank i rostfritt stål
Material Rostfritt stål
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 330 x 180 x 395 mm
Spänning 220/240 V