Läs mer
BRAND™ Ekonomiutloppsspets för kompakta byretter
Produktkod. 10054240 Handla allt Brand Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10054240 Polypropen Varje
1 options
Produktkod. 10054240 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 11600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.35 SEK
    22.65 SEK / Paket med 1
    Save 5.70 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
I lager
Inkluderar skruvlock
  • För PTFE kranar
  • För SILBERBRAND, AR-GLAS™ Byrettrör
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    För användning med (utrustning) PTFE Avstängningskran
    Material Polypropen
    Antal per förpackning 1
    Kranmaterial PTFE
    Typ Utsläppstips