Läs mer
Fisherbrand™ Vanlig ekonomi PTFE omrörarstång
Produktkod. 11507582 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
12 mm
25 mm
40 mm
50 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 11507582
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger stabil omrörningsverkan. Den enkla ekonomin PTFE magnetiska omrörarstaven fungerar inom ett brett spektrum av förhållanden, låga priser från tillverkare av stora volymer.
  • Stabil, allmänt användbar magnetisk omrörarstav
  • Slät, rund profil för en mängd olika applikationer
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Diameter (engelska) 0,3125 tum.
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Längd (engelska) 1,625 tum.
Diameter (metrisk) 8 mm
Längd (metrisk) 40 mm
Kvantitet 10/Pk.