Läs mer
Fisherbrand™ Vanlig ekonomi PTFE omrörarstång
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
12 mm
25 mm
40 mm
50 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
8 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| Diameter (engelska) | 0,125 tum |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Längd (engelska) | 0,5 tum |
| Beläggning | PTFE |
| Diameter (metrisk) | 3 mm |
| Längd (metrisk) | 12 mm |
| Visa mer |