Learn More
Fisherbrand™ Vanlig ekonomi PTFE omrörarstång
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Längd (metrisk):
12 mm
25 mm
40 mm
50 mm
Diameter (metrisk):
3 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
Paket med 10
Varje
Especificaciones
Especificaciones
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS) |
| Färg | Vitt |
| Beskrivning | PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna |
| För användning med (utrustning) | Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (metrisk) | 25 mm |
| Kvantitet | 10/Pk. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido